Tisk…
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 1580 CZK
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977414
CAS číslo: 20173-49-3