Tisk…
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901798-1G OR901798-250MG
APOSOR901798-1GEA 2530 CZK
APOSOR901798-1G APOSOR901798-250MG
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257959
CAS číslo: 1256835-20-7