Tisk…
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 4400 CZK
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.016 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783194
CAS číslo: 22109-55-3