Tisk…
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 2280 CZK
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187.037 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374349
CAS číslo: 214977-38-5