Tisk…
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901747-1G OR901747-5G
APOSOR901747-1GEA 7250 CZK
APOSOR901747-1G APOSOR901747-5G
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
2-Chloro-4-morpholinopyridine
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923071
CAS číslo: 937202-67-0