Tisk…
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 4770 CZK
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196,677 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702602
CAS číslo: 1209459-54-0