6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901728-5G
APOSOR901728-5GEA
4570
CZK
APOSOR901728-5G
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₇H₆N₂O MW: 134,135 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062856 CAS číslo: 83621-01-6 |