Tisk…
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901678-1G OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA 4770 CZK
APOSOR901678-1G APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660313
CAS číslo: 885687-65-0