Tisk…
2-Ethoxyquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901677-1G OR901677-25G OR901677-5G
APOSOR901677-1GEA 4140 CZK
APOSOR901677-1G APOSOR901677-25G APOSOR901677-5G
2-Ethoxyquinoline 98%
2-Ethoxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234738
CAS číslo: 46185-83-5