Tisk…
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901653-100G OR901653-25G OR901653-5G
APOSOR901653-100GEA 9330 CZK
APOSOR901653-100G APOSOR901653-25G APOSOR901653-5G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427166
CAS číslo: 23981-25-1