5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-Chloro-2-hydroxy-4-picoline
OR901598-1G
OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA
2690
CZK
APOSOR901598-1G
APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Vzorec:
C₆H₆ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375093 CAS číslo: 886364-92-7 |