2-Isopropoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Isopropyloxypyridine
OR901593-1G
OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA
1450
CZK
APOSOR901593-1G
APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137.179 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11113404 CAS číslo: 16096-13-2 |