Tisk…
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901584-1G
APOSOR901584-1GEA 1700 CZK
APOSOR901584-1G
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877925
CAS číslo: 10261-82-2