5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901582-1G
OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA
13660
CZK
APOSOR901582-1G
APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11215482 CAS číslo: 53004-19-6 |