Tisk…
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901581-1G OR901581-5G
APOSOR901581-1GEA 1080 CZK
APOSOR901581-1G APOSOR901581-5G
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol
Vzorec: C₉H₁₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21609692
CAS číslo: 1640035-73-9