Tisk…
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 8600 CZK
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD29035415
CAS číslo: 2377607-43-5