Tisk…
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 18190 CZK
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18732747
CAS číslo: 631911-09-6