Tisk…
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR900848-10G OR900848-1G OR900848-5G
APOSOR900848-10GEA 16140 CZK
APOSOR900848-10G APOSOR900848-1G APOSOR900848-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine
Vzorec: C₉H₁₀BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374476
CAS číslo: 546115-65-5