Tisk…
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900847-1G OR900847-500MG
APOSOR900847-1GEA 11380 CZK
APOSOR900847-1G APOSOR900847-500MG
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368245
CAS číslo: 13626-59-0