Tisk…
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900845-1G OR900845-500MG
APOSOR900845-1GEA 19480 CZK
APOSOR900845-1G APOSOR900845-500MG
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
5,5'-Dimethyldipyrromethane
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669617
CAS číslo: 99840-54-7