Tisk…
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)phenol
OR900821-1G
APOSOR900821-1GEA 4570 CZK
APOSOR900821-1G
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
4-Thiophen-2-ylphenol
Vzorec: C₁₀H₈OS
MW: 176,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797407
CAS číslo: 29886-65-5