Tisk…
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(methylamino)propanoate
OR900796-1G OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 5630 CZK
APOSOR900796-1G APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275841
CAS číslo: 143707-72-6