[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900775-1G
OR900775-250MG
OR900775-5G
APOSOR900775-1GEA
7050
CZK
APOSOR900775-1G
APOSOR900775-250MG
APOSOR900775-5G
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213095 CAS číslo: 69385-29-1 |