Tisk…
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900762-1G OR900762-250MG
APOSOR900762-1GEA 17990 CZK
APOSOR900762-1G APOSOR900762-250MG
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,609 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14155858
CAS číslo: 89981-57-7