Tisk…
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 7670 CZK
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691200
CAS číslo: 22146-58-3