Tisk…
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900709-1G OR900709-5G
APOSOR900709-1GEA 6220 CZK
APOSOR900709-1G APOSOR900709-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02713088
CAS číslo: 438026-68-7