Tisk…
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900701-1G OR900701-250MG OR900701-5G
APOSOR900701-1GEA 9890 CZK
APOSOR900701-1G APOSOR900701-250MG APOSOR900701-5G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196825
CAS číslo: 33384-77-9