Tisk…
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900668-1G OR900668-5G
APOSOR900668-1GEA 9330 CZK
APOSOR900668-1G APOSOR900668-5G
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07633880
CAS číslo: 478929-28-1