[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900660-1G
OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA
9920
CZK
APOSOR900660-1G
APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08667746 CAS číslo: 927965-80-8 |