[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900656-1G
OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA
18420
CZK
APOSOR900656-1G
APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅ClN₂ MW: 198,692 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09262078 CAS číslo: 96798-20-8 |