Tisk…
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900653-1G OR900653-5G
APOSOR900653-1GEA 5200 CZK
APOSOR900653-1G APOSOR900653-5G
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
N-Butyl-4-hydroxybenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01118983
CAS číslo: 60696-49-3