Tisk…
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900652-10G OR900652-1G OR900652-5G
APOSOR900652-10GEA 21490 CZK
APOSOR900652-10G APOSOR900652-1G APOSOR900652-5G
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N-propylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06253037
CAS číslo: 27519-68-2