Tisk…
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900651-1G OR900651-250MG OR900651-5G
APOSOR900651-1GEA 7670 CZK
APOSOR900651-1G APOSOR900651-250MG APOSOR900651-5G
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11130687
CAS číslo: 1019466-68-2