Tisk…
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900649-1G OR900649-25G OR900649-5G
APOSOR900649-1GEA 4140 CZK
APOSOR900649-1G APOSOR900649-25G APOSOR900649-5G
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07633879
CAS číslo: 80917-39-1