(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900634-1G
OR900634-5G
APOSOR900634-1GEA
6220
CZK
APOSOR900634-1G
APOSOR900634-5G
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
(1-Methylcyclohexyl)methanamine
Vzorec:
C₈H₁₇N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09607978 CAS číslo: 3913-98-2 |