Tisk…
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900633-1G OR900633-250MG
APOSOR900633-1GEA 7870 CZK
APOSOR900633-1G APOSOR900633-250MG
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
(1-Methylcyclohexyl)methanol
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270318
CAS číslo: 14064-13-2