Tisk…
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]pyrrole-2,5-dione
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 32240 CZK
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00113970
CAS číslo: 140480-96-2