3-Isopropoxytoluene 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900616-10G
OR900616-1G
OR900616-5G
OR900616-25G
OR900616-100G
APOSOR900616-10GEA
0
CZK
APOSOR900616-10G
APOSOR900616-1G
APOSOR900616-5G
APOSOR900616-25G
APOSOR900616-100G
3-Isopropoxytoluene 90%
3-Isopropoxytoluene
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20390255 CAS číslo: 19177-04-9 |