1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900580-1G
OR900580-250MG
APOSOR900580-1GEA
12400
CZK
APOSOR900580-1G
APOSOR900580-250MG
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043764 CAS číslo: 5117-85-1 |