Tisk…
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900574-1G OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA 9100 CZK
APOSOR900574-1G APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Vzorec: C₁₂H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01735224
CAS číslo: 51171-82-5