Tisk…
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900571-1G OR900571-5G
APOSOR900571-1GEA 6220 CZK
APOSOR900571-1G APOSOR900571-5G
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23844302
CAS číslo: 497250-66-5