Tisk…
2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900555-1G OR900555-250MG
APOSOR900555-1GEA 10350 CZK
APOSOR900555-1G APOSOR900555-250MG
2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
2-Amino-2-ethylbutanenitrile
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09730785
CAS číslo: 22374-51-2