Tisk…
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900531-1G OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA 4370 CZK
APOSOR900531-1G APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₁ClO
MW: 170,636 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23699511
CAS číslo: 68578-50-7