Tisk…
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900528-1G OR900528-250MG OR900528-5G
APOSOR900528-1GEA 0 CZK
APOSOR900528-1G APOSOR900528-250MG APOSOR900528-5G
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072503
CAS číslo: 85920-63-4