Tisk…
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9005-1G OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA 662 CZK
APOSOR9005-1G APOSOR9005-5G
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Bod varu: 275…276 °C
Bod tání: 20…22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041508
CAS číslo: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II