Tisk…
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 3190 CZK
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Vzorec: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656393
CAS číslo: 50551-63-8