Tisk…
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxybenzo[b]thiophene
OR900495-1G OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA 10580 CZK
APOSOR900495-1G APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Vzorec: C₉H₈OS
MW: 164,224 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181215
CAS číslo: 90560-10-4