3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900475-1G
OR900475-5G
APOSOR900475-1GEA
6220
CZK
APOSOR900475-1G
APOSOR900475-5G
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile
Vzorec:
C₇H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06252351 CAS číslo: 58936-28-0 |