1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900473-1G
OR900473-5G
APOSOR900473-1GEA
7670
CZK
APOSOR900473-1G
APOSOR900473-5G
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040167 CAS číslo: 55793-49-2 |