1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900461-1G
OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA
11410
CZK
APOSOR900461-1G
APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₁₀N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05262933 CAS číslo: 49830-37-7 |